Nitril handschoenen, SivoChem® 759
Leverancier: KCL by Honeywell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
759.8 759.10 759.7 759.9
112-2988EA 127 EUR
112-2988 112-2986 112-2987 KCHL759.9
Nitril handschoenen, SivoChem® 759
Handschoenen
Deze handschoenen voor eenmalig gebruik zijn gemaakt van speciaal nitril en bieden een hoge mate van chemische bestendigheid en uitstekend comfort.
  • Niet-steriel, poedervrij, gladde afwerking
  • Zeer goede vingergevoeligheid
  • Met rolranden
  • Natuurlatexvrij, vrij van de allergenen thiuram en rosin
Ideaal voor gebruik in laboratoria, onderzoeksomgevingen, de chemische industrie, biotechnologie, de medische techniek, de farmaceutische industrie en voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden.
Length: 390-410 mm
Thickness: 0.16 ± 0.03 mm
Colour: blue
EN 374; EN 388 (0000); AQL 1.5; Cat. III
Certificaten: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN 388:2016 (100XX); Cat. III; AQL <1,5.