Snijbestendige handschoenen, K-TEX® 930
Leverancier: KCL by Honeywell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
930.10 930.7 930.8 930.9
112-8300EA 512 EUR
112-8300 KCHL930.7 KCHL930.8 112-2992
Snijbestendige handschoenen, K-TEX® 930
Handschoenen
Deze para-aramide handschoenen met natuurlatex coating hebben een uitstekende flexibiliteit, grip en snijbestendigheid. Dankzij het ontwerp van de coating zijn zelfs de vingertoppen beschermd.
  • Goede grip, vooral op vochtige voorwerpen
  • Zeer goede flexibiliteit en hoog draagcomfort
  • Goede perforatiebestendigheid tegen metalen (niet spuiten) en glas
  • Maakt werken zonder vermoeidheid bij de gebruiker mogelijk
Ideaal voor gebruik in de glas- en drankenindustrie, bijvoorbeeld bij het sorteren van gebroken glas in brouwerijen of voor de hantering van natteMore Product Information