Nitril handschoenen, Dermatril® 740
Leverancier: KCL by Honeywell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
740.7 740.8 740.9 740.10 740.6 740.11
112-1731EA 45.7 EUR
112-1731 112-1732 112-1733 112-1734 KCHL740.6 112-2985
Nitril handschoenen, Dermatril® 740
Handschoenen
Deze nitril handschoenen voor eenmalig gebruik bieden een hoge mate van bescherming tegen chemische en bacteriële verontreiniging en ook een indrukwekkende mechanische bestendigheid.
  • Zeer goede vingergevoeligheid en uitstekend comfort dankzij de goede pasvorm
  • Verhoogde scheurbestendigheid en een betere grip dankzij de gestructureerde vingertoppen
  • Met rolranden
  • Vrij van siliconen en allergenen
  • Bestendig tegen verschillende cytostatica en virussen in overeenstemming met ASTM F 1671:2007
  • Hygiënische dispenser voor individuele dosering
Ideaal voor gebruik in de chemische, voedsel-, elektronica- en computerindustrie en ook voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden.
Length: 240 - 260 mm
Thickness: 0.11 ± 0.03 mm
Colour: blue
EN 374-2; EN 455-1/2, EN 388 (0000); Cat. III; AQL 0.65 Suitable for food use
Certificaten: EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT); EN ISO 374-5 VIRUS; Cat. III; AQL <0,65
Goedgekeurd voor voedselcontact