Chemisch bestendige handschoenen, Camatril® 732
Leverancier: KCL by Honeywell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
732.8 732.9 732.10 732.11 732.7
112-1396EA 15.8 EUR
112-1396 112-1397 112-1398 112-1399 112-2984
Chemisch bestendige handschoenen, Camatril® 732
Handschoenen
Deze nitrilhandschoenen met gevlokte voering hebben een hoge mechanische en chemische bestendigheid. De hoge schuur-, snij- en perforatiebestendigheid maakt het werken met scherpe materialen mogelijk.
  • Good grip when handling wet parts
  • Good temperature flexibility
  • Glove surface free from silicone (lacquer indifference, test method automotive industry)
  • Flock lining offers additional wearing comfort
  • Long cuff protects lower arm
Ideaal voor gebruik in de voedselverwerkende industrie, laboratoria, landbouw, de automobiel/petrochemische/druk/chemische industrie en verfspuiterijen. Ook geschikt voor de behandeling van epoxyharsen.
Thickness: 0,4 ± 0,05 mm
Colour: Green
EN 388 (2101), EN 374 (AJL); Cat. III; AQL 0,65 Approved for food contact
Certificaten: EN 374-1:2016 Type A (AJKLOT), EN 388 (3000X); Cat. III; AQL <0,65. Goedgekeurd voor voedselcontact.