Chemisch bestendige handschoenen, Combi-Latex 403
Leverancier: KCL by Honeywell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
403.10 403.9
KCHL403.10EA 48.3 EUR
KCHL403.10 KCHL403.9
Chemisch bestendige handschoenen, Combi-Latex 403
Handschoenen
Deze robuuste latexhandschoenen bieden een hoge bestendigheid tegen tal van zuren en basen evenals uitstekende mechanische bestendigheid.
  • Good puncture resistance
  • Wide cuff for quick donning
  • Roughened surface for good grip, especially when handling wet objects
  • Long cuff provides protection for the lower arm
Ze zijn ideaal voor de hantering van zuren en logen, reinigingstoepassingen, werk met hoge mechanische belastingen en bij het galvanisatieproces.
Thickness: 1 ± 0,1 mm
Colour: Cream
EN 388 (111X), EN 374 (BKL); Cat. III; AQL 0,65
Certificaten: EN 388:2016 (1121X), EN ISO 374-1 Type A (BKLMNO); Cat. III; AQL <0,65.