Potje, conisch, met schroefdop, Corning® Gosselin™
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Corning®
GOSSPN200-01EA 334 EUR
GOSSPN200-01 GOSSPN200-03
Potje, conisch, met schroefdop, Corning® Gosselin™
Monsternamepotjes Containers voor algemeen gebruik
PP, met schroefdoppen.
  • Monstername, -opslag en -transport van vloeistoffen en vaste stoffen
  • Breed gamma van kleuren
  • Uitstekende schokbestendigheid
Bedoeld voor gebruik agrofood productielijnen, eenvoudig identificeerbaar. Spatel meegeleverd in potje voor vereenvoudiging van
faeceskweek.
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904