Snijbestendige handschoenen, Sharpflex PU
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2232523/10 2232523/11 2232523/7 2232523/8
DALL2232523/10EA 0 EUR
DALL2232523/10 DALL2232523/11 DALL2232523/7 DALL2232523/8
Snijbestendige handschoenen, Sharpflex PU
Handschoenen
Deze gebreide handschoenen uit composiet en para-aramide garen hebben een zwarte PU-coating op de palm.
  • Door de breitechniek heeft de handschoen een uitstekende pasvorm en een hoge beweeglijkheid
  • Het para-aramide garen beschermt tegen contactwarmte en insnijdingen
  • Polyamide voering aan de binnenzijde: Beperkt het contact van de huid met de composietvezel
  • De PU-coating verhoogt de schuurbestendigheid, hierdoor kan de handschoen in licht vette omgevingen gebruikt worden
Ideaal voor de hantering van zware onderdelen met een hoog snijrisico in droge en licht vette omgevingen.
Certificaten: EN 388:2016 (4X41C); Cat. II