Snijbestendige handschoenen, Sharpflex Nit
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2232524/10 2232524/11 2232524/7 2232524/9
DALL2232524/10EA 0 EUR
DALL2232524/10 DALL2232524/11 DALL2232524/7 DALL2232524/9
Snijbestendige handschoenen, Sharpflex Nit
Handschoenen
Deze gebreide handschoenen uit composiet en para-aramide garen hebben een zwarte nitrilschuim-coating op de palm.
  • Door de breitechniek heeft de handschoen een uitstekende pasvorm en een hoge beweeglijkheid
  • Het para-aramide garen beschermt tegen contactwarmte en insnijdingen
  • Polyamide voering aan de binnenzijde: Beperkt het contact van de huid met de composietvezel
  • De nitril coating zorgt voor een goede bescherming tegen olie en vet
  • De schuimcoating is flexibeler dan een standaard nitril coating
Ideaal voor de hantering van zware onderdelen met een hoog snijrisico in olieachtige en vette omgevingen.
Certificaten: EN 388:2016 (3X42C), EN 407 (X1XXXX); Cat. II