Snijbestendige handschoenen, Sharpflex Latex
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2232525/10 2232525/7 2232525/9
DALL2232525/10EA 11.42 EUR
DALL2232525/10 DALL2232525/7 DALL2232525/9
Snijbestendige handschoenen, Sharpflex Latex
Handschoenen
Deze gebreide handschoenen uit composiet en para-aramide garen hebben een blauwe gerimpelde latex-coating op de palm.
  • Door de breitechniek heeft de handschoen een uitstekende pasvorm en een hoge beweeglijkheid
  • Het para-aramide garen beschermt tegen contactwarmte en insnijdingen
  • Polyamide voering aan de binnenzijde: Beperkt het contact van de huid met de composietvezel
  • De latex coating zorgt voor een betere grip en lichte thermische bescherming (tot 250 °C)
Ideaal voor de hantering van zware onderdelen met een hoog snijrisico in vochtige en gladde omgevingen. De handschoenen bieden ook thermische bescherming (tot 250 °C).
Certificaten: EN 388:2016 (2X42C), EN 407 (X2XXXX); Cat. II