Snijbestendige handschoenen, Tuff Cut Nit
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2232533/10 2232533/8 2232533/9
DALL2232533/10EA 0 EUR
DALL2232533/10 DALL2232533/8 DALL2232533/9
Snijbestendige handschoenen, Tuff Cut Nit
Handschoenen
Deze handschoenen zijn gebreid uit Kevlar® garen gecombineerd met roestvrijstalen vezels. Ze hebben een zwarte nitrilschuim coating op de palm.
  • Roestvrijstalen vezels zorgen voor maximale bescherming
  • Lange manchet voor betere bescherming van de pols
  • De nitril coating zorgt voor een goede bescherming tegen olie en vet
  • De schuimcoating is flexibeler dan een standaard nitril coating
Ideaal voor de hantering van zware, zeer scherpe onderdelen met snijdende randen zoals papier, metaal, glasplaten en kunststof onderdelen. Ook geschikt voor afwerkingshandelingen met messen.
Certificaten: EN 388:2016 (4X43D), EN 407 (X1XXXX); Cat. II.