Handschoenen, neopreen/polychloropreen, TouchNTuff® 73-300 / 73-500
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
73-500/7.5 73-300/6 73-300/6.5 73-300/7 73-300/7.5 73-300/8 73-300/8.5 73-300/9 73-500/5.5 73-500/6 73-300/5.5 73-500/7 73-500/8 73-500/8.5 73-500/9 73-500/6.5
112-3299EA 677 EUR
112-3299 112-3196 112-3197 112-3198 112-3199 112-3292 112-3293 112-3294 112-3295 112-3296 112-3195 112-3298 112-3300 112-3301 112-3302 112-3297
Handschoenen, neopreen/polychloropreen, TouchNTuff® 73-300 / 73-500
Handschoenen
Deze handschoenen zijn gemaakt van 100% polychloropreen en bieden spatbestendigheid tegen een breed gamma van chemicaliën. Zonder gebruik van natuurrubberlatex of versnellers tijdens de productie wordt het risico op Type I en Type IV huidallergieën verlaagd.
  • Steriel of niet-steriel, poedervrij, gladde afwerking
  • De nieuwe samenstelling biedt een hogere gevoeligheid dankzij de dikte van het polymeer
  • Geproduceerd op ergonomisch ontwikkelde handspecifieke mallen voor een betere pasvorm en comfort, en om handvermoeidheid en stress te verminderen
  • SureFit Technology™ maakt een einde aan het afrollen van de manchet
  • De binnencoating van synthetisch polyurethaan maakt het aantrekken van de handschoenen droge en natte omstandigheden mogelijk
  • Het ontwerp en de dikte van het polymeer zorgt ervoor dat het dubbel aantrekken van de handschoen eenvoudiger en comfortabeler wordt
Ideaal voor gebruik in gecontroleerde omgevingen, in medische en onderzoekslaboratoria, in de elektronica- en farmaceutische industrie en ook in de biotechnologie.
Length: 305 mm
Thickness: 0,13 mm
Colour: Cream
EN 374, EN 421; Cat. III; AQL 1,0
Certificaten: EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 1,0
Verpakking: Niet-steriele handschoenen: 20 links- en rechtshandige handschoenen zijn verpakt in afzonderlijke compartimenten in een polyester zak; 2 polyester zakken per grote polyester zak; 5 grote polyester zakken per kartonvoering; 200 paar per karton.
Steriele handschoenen: Eén paar per polyester zakje, verpakt in een polyester enveloppe; 10 paar per polyester buitenzak; 5 gesloten polyester buitenzakken per grote polyester zak; 4 gesloten grote polyester zakken per gevoerd karton; 200 paar per karton.