ESD-veiligheidsschoenen, met veters, Light, 7131033/7131038
Leverancier: Abeba
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
7131033/35 7131033/36 7131033/37 7131033/38 7131033/39 7131033/40 7131033/41 7131033/42 7131033/43 7131033/44 7131033/45 7131033/46 7131033/47 7131033/48 7131038/35 7131038/36 7131038/37 7131038/38 7131038/39 7131038/40 7131038/41 7131038/42 7131038/43 7131038/44 7131038/45 7131038/46 7131038/47 7131038/48
114-8538EA 101 EUR
114-8538 114-8539 114-8540 114-8541 114-8542 114-8543 114-8544 114-8545 114-8546 114-8547 114-8548 114-8549 114-8550 114-8551 ABEB7131038/35 ABEB7131038/36 ABEB7131038/37 ABEB7131038/38 ABEB7131038/39 ABEB7131038/40 ABEB7131038/41 ABEB7131038/42 ABEB7131038/43 ABEB7131038/44 ABEB7131038/45 ABEB7131038/46 ABEB7131038/47 ABEB7131038/48
ESD-veiligheidsschoenen, met veters, Light, 7131033/7131038
Schoenen en laarzen
ESC-veiligheidsschoen gemaakt van gladde leren bovenkant, reflecterend inzetstukken en een lichtgewicht PU-zool, bestendig tegen brandstoffen.
  • Zweetabsorberende voering met Silver Point
  • Vervangbare acc Wave inlegzool, orthopedische inlegzolen mogelijk
  • Sanitized®-behandeling vermindert geuren en bacteriële groei
  • Lichtgewicht PU-zool met hoge slipbestendigheid en schokabsorberend systeem
  • Stalen neusbescherming (200 J)
Kleur: Wit/Zwart
EN 61340 (ESD), EN ISO 20345:2011; S2, SRA
Certificaten: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S2, SRC.