Onderzoekshandschoenen, latex, Peha-soft®
Leverancier: HARTMANN PAUL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9421605 9421615 9421625
HART9421605EA 18.1 EUR
HART9421605 HART9421615 HART9421625
Onderzoekshandschoenen, latex, Peha-soft®
Handschoenen
Deze onderzoekshandschoenen voor eenmalig gebruik zijn gemaakt van zacht latex en zijn ideaal voor gebruikers die hypergevoelig zijn aan handschoenpoeder. Ook geschikt voor alle omgevingen waar er een risico op verontreiniging is en waar er een hoge vingergevoeligheid en een goede pasvorm vereist is. Geschikt voor direct voedselcontact.
  • Niet-steriel, poedervrij
  • Zeer elastisch en scheurbestendig
  • De structuur op de vingers zorgt voor een optimale grip
  • Dubbel gechloreerd om de handschoen eenvoudig aan te trekken, voor een uitstekende pasvorm en hoge vingergevoeligheid
Certificaten: Goedgekeurd voor voedselcontact