Industriële handschoenen, oliebestendig, Showa 660 / 690
Leverancier: Showa
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
690-L 690-XL 690-M 690-XXL 660/36-10/XL 660/36-11/XXL 660-10/XL 660-11/XXL 660-9/L
112-5882EA 2120 EUR
112-5882 112-5884 112-5883 112-5885 112-5875 112-5876 112-5877 112-5878 112-5879
Industriële handschoenen, oliebestendig, Showa 660 / 690
Handschoenen
Deze katoenen gebreide handschoenen met volledige PVC-coating zorgen voor een goede mechanische en chemische bestendigheid. Ze zijn ondoordringbaar en dus geschikt voor werk in vochtige of vettige omgevingen.
  • Gestructureerde afwerking over het gehele oppervlak: Goede grip, zelfs op natte voorwerpen
  • Antibacteriële en antigeurbehandeling
  • Anatomische vorm, naadloos gebreid: Geen huidirritaties
  • Flexibel en zacht, absorbeert zweet
  • Het model met lange vastgemaakte arm (690) biedt bescherming voor de hele arm
Ideaal voor gebruik in de auto-industrie, in deMore Product Information