Steriel 70% isopropanol, Contec®
Leverancier: CONTEC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SBC570I SBT170IW SBT0570IW
CONTSBC570IEA 291 EUR
CONTSBC570I 141-1463 115-2473
Steriel 70% isopropanol, Contec®
Reinigingsmiddelen Desinfectiemiddelen
Deze samenstelling bestaat uit 70% v/v isopropanol gemengd met heel zuiver water en is klaar voor gebruik en elimineert mengen, filteren, de verwerking en QC kosten van interne productie. Gebruikt voor het schoonvegen van handschoenen en als een oppervlaktereiniger voor de verwijdering van verontreinigingen bij gebruik in combinatie met Contec® steriele schoonmaakdoekjes.
  • Ideaal voor harde oppervlakken in cleanrooms, isolatoren en kasten met laminaire stroming
  • Gesteriliseerd met gammastraling door gebruik te maken van gevalideerde processen
  • Endotoxinegehalte minder dan 0,25 EU/ml
  • 'Luchtledig' systeem verzekert dat de inhoud steriel blijft tijdens gebruik
  • Conform de Europese Farmacopee
The 5 L product is blended with purified water, whereas the trigger sprays are blended with water for injection.
The alcohol blend is 0,2 µm filtered, filled and bagged in a Grade C (ISO Class 7) cleanroom. This clean manufacture coupled with water for injection or purified water means the alcohol blend is guaranteed to have an endotoxin level of less than 0,25 EU/ml.
Certificaten: Contec Sterile IPA is provided sterile by gamma irradiated using a validated process at no less than 25 kGy.
Leveringsinformatie: Supplied as 0,5 L or 1 L trigger sprays fitted with a protected system, which ensures sterility throughout use, or 5 L capped container for larger areas.
Opgelet: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.