Nitril handschoenen, Peha-soft® Nitrile Fino
Leverancier: HARTMANN PAUL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9421974 9421984 9421994
HART9421974EA 18.9 EUR
HART9421974 HART9421984 HART9421994
Nitril handschoenen, Peha-soft® Nitrile Fino
Handschoenen
Deze handschoenen voor eenmalig gebruik zijn gemaakt van zeer zacht nitril. Ideaal voor gebruik in alle omgevingen met een risico op verontreiniging.
  • Coating aan de binnenzijde om de handschoen eenvoudiger aan te trekken
  • Scheurbestendig, uitstekende pasvorm en beweeglijkheid
  • Gestructureerde vingertoppen voor een betere grip
  • Latexvrij en dus ideaal voor personen met een Type I allergie
Geschikt voor hanteringstoepassingen met chemicaliën en desinfectiemiddelen.
Certificaten: EN 455, EN 374; Cat. I+II
Goedgekeurd voor voedselcontact