Nitril handschoenen, Dermatril® L 741
Leverancier: KCL by Honeywell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
741.7 741.8 741.9 741.10 741.11
112-1741EA 52 EUR
112-1741 112-1742 112-1743 112-1744 KCHL741.11
Nitril handschoenen, Dermatril® L 741
Handschoenen
Deze chemisch bestendige handschoenen voor eenmalig gebruik bieden een hoge mate van bescherming tegen chemicaliën en bacteriologische verontreiniging. Ze zijn ook bestendig tegen cytotoxische middelen en virussen.
  • Latex- en siliconenvrij
  • Zeer goede vingergevoeligheid, uitstekend draagcomfort
  • Verhoogde scheurbestendigheid
  • Betere grip dankzij de gestructureerde vingertoppen
  • De lange manchet biedt bescherming voor de onderarm
Ideaal voor gebruik bij laboratoriumtoepassingen, in de chemische en elektronische industrie en bij voedselverwerking.
Length: 270 - 280 mm
Thickness: 0,11 ± 0,03 mm
Colour: Blue
EN 374, EN 455-1/-2/-3, Cat. III, AQL 0,65 Food contact approved
Certificaten: EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 455, Cat. III, AQL 0,65
Goedgekeurd voor voedselcontact