Onderhandschoenen, Showa BO900
Leverancier: Showa
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BO900-UNI BO900-XL
112-3483EA 38.8 EUR
112-3483 112-3484
Onderhandschoenen, Showa BO900
Handschoenen
Deze naadloze gebreide handschoenen gemaakt van nylon en polyester zijn ideaal voor gebruik als onderhandschoenen.
  • Pluisarme, lichte handschoenen
  • Optimale beweeglijkheid
  • Uitzonderlijke zweetabsorptie
  • Kan op 40 C gewassen worden met een neutraal reinigingsmiddel
Geschikt voor gebruik in de volgende industrieën: Elektronische componenten, kwaliteitscontrole en geïntegreerde circuits.
Certificaten: Cat. I