Hittebestendige handschoenen, Thermoplus® 955
Leverancier: KCL by Honeywell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
955.8 955.10 955.9
KCHL955.8EA 49.7 EUR
KCHL955.8 KCHL955.10 KCHL955.9
Hittebestendige handschoenen, Thermoplus® 955
Handschoenen
Deze hittebeschermende handschoen is gemaakt van verschillende materialen om de best mogelijke bescherming tegen hitte te bieden in combinatie met een goede mechanische bestendigheid. De handschoen beschermt tegen een contactwarmte tot 100 °C. De katoenen voering biedt comfort terwijl het para-aramide extra snijbescherming biedt.
  • Thermische isolatie, snijbestendigheid
  • Uitstekende vingergevoeligheid
  • Goede zweetabsorptie voor een hoog draagcomfort
  • Extra snij- en hittebescherming dankzij de lange gebreide manchet
Ideaal voor de verwerking van metaal en kunststof, de auto-industrie, laboratoria (bij toepassingen met ovens en droogkasten) en gieterijen.
Certificaten: EN 388:2016 (344XB), EN 407 (X13XXX); Cat. III