Chemisch bestendige handschoenen, Tricopren® 723
Leverancier: KCL by Honeywell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
723.8 723.9 723.10 723.11
112-1751EA 61.1 EUR
112-1751 112-1752 112-1753 112-1754
Chemisch bestendige handschoenen, Tricopren® 723
Handschoenen
Deze handschoen is ondergedompeld in chloropreen, daarna in een oplosmiddelvrij kleefbad en nadien wordt de katoenen tricot eroverheen getrokken. De handschoen is dus volledig gecoat, ondoordringbaar en biedt een hoge chemische en mechanische bestendigheid.
  • Free from latex
  • Good grip when handling wet parts due to palm profile
  • Flexible in warmth an cold, good dexterity
  • Seamless tricot allows a very fine touch
Ideaal voor de verwijdering van verontreinigde delen van coatingbaden, de hantering van verontreinigde zware onderdelen, de reiniging enMore Product Information