Chemisch bestendige handschoenen, Nitopren® 717
Leverancier: KCL by Honeywell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
717.10 717.8 717.9 717.7 717.11
KCHL717.10EA 11.8 EUR
KCHL717.10 KCHL717.8 KCHL717.9 KCHL717.7 KCHL717.11
Chemisch bestendige handschoenen, Nitopren® 717
Handschoenen
Deze beschermende handschoenen zijn gemaakt van polychloropreen en nitril. Het tweelaagssysteem biedt een hoge bestendigheid tegen een verscheidenheid van verschillende groepen van gevaarlijke stoffen.
  • Goede grip bij het hanteren van natte en geoliede onderdelen
  • Vrij van natuurlatex
  • Anatomische pasvorm maakt werken zonder vermoeidheid bij de gebruiker mogelijk
  • Gevlokte voering vermindert zweten
Ideaal voor gebruik in de chemische en farmaceutische industrie, de metaalbewerking en -afwerking, de drukindustrie en in laboratoria.
Certificaten: EN 388:2016 (3001X), EN ISO 374-1 Type A (OTPAKL), EN ISO 374-5 VIRUS; Cat. III; AQL 0,65