Hittebestendige handschoenen, KarboTECT® 950
Leverancier: KCL by Honeywell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
950.10 950.9 950.7
KCHL950.10EA 96.3 EUR
KCHL950.10 KCHL950.9 KCHL950.7
Hittebestendige handschoenen, KarboTECT® 950
Handschoenen
Deze ambidexter gebreide handschoenen zijn gemaakt van para-aramide maar bevatten ook koolstof en wol. Door deze combinatie kan er bij temperaturen tot 250 °C gewerkt worden.
  • Goede thermische isolatie, hoge snijbestendigheid
  • Verminderde elektrostatische lading
  • Hoog draagcomfort dankzij de katoenen voering
  • Het vijfvingerig ontwerp biedt een goede flexibiliteit en grip
  • Para-aramide kan verschillende keren gewassen worden zonder zijn mechanische beschermende eigenschappen te verliezen
  • De handschoenmaten worden door verschillende kleuren op de manchet aangegeven
Ideaal voor mensen die werkzaam zijn in metaalverwerking (bijvoorbeeld bij de hantering van vloeibare messing), grote bakkerijen, raffinaderijen en andere omgevingen met contact met droge hitte. Ook geschikt voor gebruik in laboratoria bij toepassingen met ovens en droogkasten.
Certificaten: EN 388:2016 (1X4XC), EN 407 (4242XX); Cat. III
Food contact approved