Elektrisch bestendige handschoenvoeringen, Showa A0150 / A0160 / A0170
Leverancier: Showa
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AO170-L AO160-M AO160-L AO160-XL AO160-S AO170-M AO170-XL AO170-S
112-4215EA 89.3 EUR
112-4215 112-4212 112-4211 112-4214 112-4213 112-4216 112-4218 112-4217
Elektrisch bestendige handschoenvoeringen, Showa A0150 / A0160 / A0170
Handschoenen
Deze pluisarme nylon/acryl gebreide handschoenen hebben antistatische eigenschappen. De geleidende Thunderon® vezel bedekt het belangrijke deel van de vingers, waarbij m.b.v. het corona effect voor een statische ontlading gezorgd wordt. De handschoenen zijn verkrijgbaar zonder coating, met PU coating enkel op de vingertoppen, met een coating op de vingertoppen en op de handpalm.
  • Een oppervlakteweerstand van 10⁶ to 10⁷ Ω
  • Optimale behendigheid en tastzin
  • Naadloos gebreid: geen huidirritatie
  • Ge-elasticeerd polsgedeelte: Grote bewegingsvrijheid van de polsen
  • PU coating beschermt de uiteindes tegen oliën en kleine sneetjes en voorkomt vingerafdrukken op behandelde objecten
Ideaal voor gebruik bij het werken met elektronische producten, in productie industrieën en automotive gerelateerde industrieën.
Colour: Light grey/white
A0150/A0160: EN 388 (0130); Cat. II A0170: EN 388 (3121); Cat. II
Certificaten: A0150: EN 388:2016 (0130X); Cat. II
A0160: EN 388:2016 (0130X), EN 16350:2014; Cat. II
A0170: EN 388:2016 (3121X), EN 16350:2014; Cat. II