Centrifuge bottles, PP/PC, with screw cap, Corning®
Leverancier: Corning®
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Corning®
734-4270EA 247.1 EUR
734-4270 734-4271 734-4267 734-4268 734-4269 734-4264 734-4265 734-4266
Centrifuge bottles, PP/PC, with screw cap, Corning®
Flessen Centrifugeerflessen
PP, doorschijnend of PC, helder.
  • Heldere schaalverdeling en een gestructureerd schrijfveld
  • Speciaal ontworpen dop met een ingebouwde functie voor goede grip
  • De doppen zijn niet verwisselbaar tussen flessen van verschillende grootte/materiaal
  • Extra dikke wanden voor duurzaamheid
  • Flesontwerp met brede hals voor betere liquid handling
Centrifuge bottles for large volume processing in cell harvesting, pelleting and protein purification. Allow researchers to decrease the number of centrifugation cycles, improve the laboratory efficiency and boost productivity. Two cap styles: standard and high performance with silicone O-ring. Leak-free processing at maximum rated speeds (Fill volume should not exceed 80 % of the total bottle capacity).
  • Clear graduations and textured marking spot
  • Specially designed cap with a built-in easy grip feature
  • Caps are not interchangeable among different size/material bottles
  • Extra-thick walls for durability
  • Wide-mouth bottle design for improved liquid handling
Centrifugeflessen voor verwerking van grote hoeveelheden bij celoogst, pelletering en eiwitzuivering. Hierdoor kunnen onderzoekers het aantal centrifugecycli verlagen en de efficiëntie en productiviteit in het laboratorium verhogen. Twee soorten doppen, standaard en hoogwaardig met siliconen O-ring. Lekdichte verwerking op maximumsnelheden (de fles mag niet verder gevuld worden dan 80% van de totale capaciteit).