Handschoenen voor algemeen gebruik, Perfect Poly® PU First Grey
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2100250/10 2100250/11 2100250/9 2100250/6 2100250/7 2100250/8
DALL2100250/10EA 21 EUR
DALL2100250/10 DALL2100250/11 DALL2100250/9 DALL2100250/6 DALL2100250/7 DALL2100250/8
Handschoenen voor algemeen gebruik, Perfect Poly® PU First Grey
Handschoenen
100% gebreide polyamide handschoen met grijze PU-coating op palm en vingers.
  • De ventilerende rug optimaliseert het ademend vermogen van de handschoen
  • De PU-coating zorgt voor een goede grip aan de vingertoppen
  • Polyamide met PU-coating zorgt voor een uitstekende schuur- en scheurbestendigheid
  • De handschoenen zijn gecertificeerd als siliconenvrij voor gebruik bij verftoepassingen
  • Het polyamide is niet-pluizend en dus geschikt voor precisiewerk
Ideaal voor de hantering van fijne voorwerpen in een droge omgeving of op licht vettige of vuile voorwerpen.
Certificaten: EN 388:2016 (3131F), Cat. II