Inlegzolen, 3565 tot 3570, voor beroepsschoenen, Reflexor
Leverancier: Abeba
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3565/36 3565/37 3565/38 3565/39 3565/40 3565/41 3565/42 3566/40 3566/41 3566/42 3566/43 3566/44 3566/45 3566/46
ABEB3565/36EA 18.8 EUR
ABEB3565/36 ABEB3565/37 ABEB3565/38 ABEB3565/39 ABEB3565/40 ABEB3565/41 ABEB3565/42 ABEB3566/40 ABEB3566/41 ABEB3566/42 ABEB3566/43 ABEB3566/44 ABEB3566/45 ABEB3566/46
Inlegzolen, 3565 tot 3570, voor beroepsschoenen, Reflexor
Inlegzolen voor schoenen
Anti-static insoles made from microfibre.
  • Reflexor massage active-integrated inlegzool
  • Comfortabele geïntegreerde orthopedische inlegzool
  • Massagebobbeltjes stimuleren de bloedcirculatie
Colour: Anthracite.
Kleur: Antraciet
Certificaten: EN 61340 (ESD)