ESD-beroepsschoenen, klompen, Arrow, 38600/38602
Leverancier: Abeba
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
38600/36 38600/37 38600/38 38600/39 38600/40 38600/41 38600/42 38600/43 38600/44 38600/45 38600/46 38600/47
ABEB38600/36EA 84.9 EUR
ABEB38600/36 ABEB38600/37 ABEB38600/38 ABEB38600/39 ABEB38600/40 ABEB38600/41 ABEB38600/42 ABEB38600/43 ABEB38600/44 ABEB38600/45 ABEB38600/46 ABEB38600/47
ESD-beroepsschoenen, klompen, Arrow, 38600/38602
Schoenen en laarzen
ESD clogs made from perforated leather, leather lining and a non foldable but adjustable heel strap. See model 38200.
  • Gepolsterde elastische wreef en Velcro®-sluiting aan hiel
  • Sanitized®-behandeling vermindert geuren en bacteriële groei
  • Schuurbestendige PU-antislipzool
Kleur: Wit
Certificaten: EN 61340 (ESD); EN ISO 20347:2012; OB, A, FO, SRA.