ESD cleanroomschoenovertrekken, 3900/3910
Leverancier: Abeba
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3900/5 3910/2 3910/3 3900/1 3900/3 3910/5 3910/4
ABEB3900/5EA 58.6 EUR
ABEB3900/5 ABEB3910/2 ABEB3910/3 ABEB3900/1 ABEB3900/3 ABEB3910/5 ABEB3910/4
ESD cleanroomschoenovertrekken, 3900/3910
Werkkleding
Het materiaal aan de bovenkant van deze schoenovertrekken is Integrity® 1750. Deze dicht geweven, polyesterfilamentstof met ruitjes wordt gemaakt met een poriegrootte van 6 micron, die kritische >0,5 µ deeltjes eruitfiltert met een grotere efficiëntie dan de typische Class 100 (ISO Class 5) stoffen die vandaag gebruikt worden.
  • Niet-migrerend antimicrobieel middel verhindert de groei van een breed scala aan probleemveroorzakende bacteriën en schimmels
  • Koolstofrooster geweven in de stof controleert elektro-inductieve migratie
  • Hoog vochttransport verzekert draagcomfort
Geschikt voor cleanrooms van klasse 100, ISO 5, M3.5.
Kleur: Wit of lichtblauw