Biopsiepads
Leverancier: LEICA HISTOLOGY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3801000 3801020
720-2428EA 18 EUR
720-2428 720-2429
Biopsiepads
Biopsiepads
Biopsiepads zijn vervaardigd van opencellig schuim, waardoor vloeistoffen veilig en grondig rond weefsel kunnen stromen terwijl het monsters stevig wordt vastgehouden.
  • Verkrijgbaar in wit of blauw schuim
  • Rechthoekig, 25×30 mm
  • Voor een lagere carry-over van vloeistof tijdens de verwerking
Ter voorkoming van drijven en artefacten moeten de biopsiepads vooraf worden verzadigd met fixeermiddel. Het dunne ontwerp voorkomt dat er te veel druk wordt toegepast op niet-gefixeerde monsters, waardoor de kans dat weefsel aan de pads blijft plakken of vezels losraken tijdens het inbedproces wordt verkleind.