IP Biopsy VI-cassettes, getapet
Leverancier: LEICA HISTOLOGY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
39LC-550-1-L 39LC-550-10-L 39LC-550-11-L 39LC-550-2-L 39LC-550-3-L 39LC-550-4-L 39LC-550-6-L 39LC-550-7-L 39LC-550-8-L 39LC-550-9-L 39LC-550-5-L
720-2280EA 127 EUR
720-2280 720-2472 720-2474 720-2476 720-2478 720-2480 720-2484 720-2486 720-2488 720-2490 720-2482
IP Biopsy VI-cassettes, getapet
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
IP Biopsy VI-cassettes zijn eendelige cassettes met breekscharnieren om het deksel eenvoudig te verwijderen, schrijfveld onder een hoek van 45 graden en een veilige vergrendeling. De cassettes zijn ontworpen voor optimale workflow in de Leica IP C-cassetteprinter en hebben een printfoutwaarde van <1%.
  • Beschikbaar in getapete verpakking voor eenvoudig laden van de printer
  • Elf kleuren verkrijgbaar in hoeveelheden van 1000
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable