IP ActivFlo Biopsy III-cassettes, getapet
Leverancier: LEICA HISTOLOGY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
39LC-625-1-L 39LC-625-10-L 39LC-625-11-L 39LC-625-2-L 39LC-625-3-L 39LC-625-4-L 39LC-625-5-L 39LC-625-6-L 39LC-625-7-L 39LC-625-8-L 39LC-625-9-L
720-2364EA 352 EUR
720-2364 720-2653 720-2655 720-2657 720-2659 720-2661 720-2663 720-2665 720-2667 720-2669 720-2671
IP ActivFlo Biopsy III-cassettes, getapet
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
IP ActivFlo Biopsie III-cassettes zijn voorzien van een gepatenteerd 'Fluidic Flow'-porieontwerp voor maximale reagensuitwisseling. De poriegrootte van 0,26 mm zorgt ervoor dat de kleinste monsters worden vastgehouden, zodat biopsiezakken en -sponzen niet nodig zijn. De cassettes zijn tevens voorzien van schuine wanden die een mandje vormen voor beheer van kleine weefsels. Deze tweedelige cassettes met scharnierdeksel zijn ontworpen voor de Leica IP C-cassetteprinter, met een printfoutwaarde van <1%.
  • Beschikbaar in getapete verpakking voor eenvoudig laden van de printer