Zelfklevende objectglaasjes, Q Path®
Leverancier: LABONORD
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10048001 10048002 10048003 10048004 10048005
630-2087EA 33.5 EUR
630-2087 630-2088 630-2089 630-2090 630-2091
Zelfklevende objectglaasjes, Q Path®
Object- en dekglaasjes Adhesie-objectglaasjes
Deze glaasjes kunnen worden gebruikt voor de diagnose van cellsuspensie en weefselmonsters.
  • Opslag op een locatie met een stabiele temperatuur
  • Opslag op een locatie met een lage luchtvochtigheid
Geschikt voor in-vitro diagnostische (IVD) toepassingen.
Certificaten: EN 375:2001. ISO 8037/1.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable