VWR®, Digitale Timer, Vier Kanalen, met Klok
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
609-0194EA 69.3 EUR
609-0194 609-0226
VWR®, Digitale Timer, Vier Kanalen, met Klok
Timers Digitale timers
Met deze digitale timers kunnen vier afzonderlijke kanalen tegelijkertijd worden ingesteld in elke combinatie van aftellen of optellen (stopwatch).
  • De time-outmodus stopt de timer voor uit-perioden, zowel bij opwaartse als neerwaartse timing
  • 12/24-uurs 'tijd van de dag'-klok
  • Groot, helder éénregelig display van 19 mm maakt weergave vanuit het hele laboratorium mogelijk
  • Capaciteit van 99 uur, 59 min, 59 s in stappen van 1 s (±0,01%)
  • Extra luid alarm gedurende 1 minuut, of handmatig uit te zetten
  • Uniek geheugen geeft de eerder geprogrammeerde afteltijd weer
Wanneer nul wordt bereikt, begint de timer op te tellen om de verstreken tijd sinds het alarm weer te geven.
Certificaten: Voldoet aan ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 en 9001, geaccrediteerd door A2LA.
Leveringsinformatie: Geleverd met clip, standaard, magneet en batterij.