Micro-dekglaasjes
Leverancier: LEICA HISTOLOGY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3800198G 3800146G 3800145G
630-2098EA 5.8 EUR
630-2098 630-2097 630-2096
Micro-dekglaasjes
Dekglaasjes
Deze micro-dekglaasjes bevatten een klein, vooraf gereinigd borosilicaatglas.
  • Uniforme dikte en platheid
  • Niet-corrosief, anti-wasem glas in een pluisvrije, schokabsorberend voering
  • Strikte specificatiebeheersing tijdens de snij-, reinigings-, weeg- en verpakkingsprocedures
Verpakking: inclusief droogmiddelpakketten.