Biopsiecassettes, getapet, ActivFlo™ Routine I
Leverancier: LEICA HISTOLOGY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
39LC-500-1-L 39LC-500-1 39LC-500-9-L 39LC-500-4 39LC-500-4-L 39LC-500-5 39LC-500-5-L 39LC-500-6 39LC-500-6-L 39LC-500-7 39LC-500-7-L 39LC-500-8 39LC-500-3 39LC-500-9 39LC-500-2-L 39LC-500-8-L 39LC-500-3-L 39LC-500-10 39LC-500-10-L 39LC-500-11 39LC-500-11-L 39LC-500-2
720-2278EA 133 EUR
720-2278 720-2277 720-2470 720-2459 720-2460 720-2461 720-2462 720-2463 720-2464 720-2465 720-2466 720-2467 720-2457 720-2469 720-2456 720-2468 720-2458 720-2451 720-2452 720-2453 720-2454 720-2455
Biopsiecassettes, getapet, ActivFlo™ Routine I
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
ActivFlo routine I-cassettes zijn verwerkingscassettes met een gepatenteerd lateraal ventilatieontwerp voor maximale vloeistofuitwisseling. De grotere vloeistofuitwisseling vermindert de incidentie van niet-gefixeerde of onvoldoende verwerkte weefsels en snellere fixatie/verwerking van weefselmonsters. Deze eendelige cassettes met ‘breekbare’ scharnieren zodat ze gemakkelijk kunnen worden verwijderd. Ze zijn ontworpen voor een optimale workflow met de Leica IP C-cassetteprinter en bieden een printfoutwaarde van <1%.
  • Met schrijfveld onder een hoek van 45 graden
  • Beschikbaar in