Eiwitkwantificeringskit microvolumes, QuantiMate
Leverancier: BIOCHROM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
80-7100-70 80-7100-71 80-7100-72 80-7100-80 80-7100-81 80-7100-82
730-1450EA 0 EUR
730-1450 730-1451 730-1452 730-1453 730-1454 730-1455
Eiwitkwantificeringskit microvolumes, QuantiMate
Cuvetten Cuvetten voor spectrofotometers
QuantiMate is ontworpen voor concentratie- en zuiverheidsbepalingen van nucleïnezuren en eiwitten.
  • Uitzonderlijke meetprestaties, wat betekent dat concentratieresultaten nauwkeuriger en beter reproduceerbaar zijn
  • Monsters kunnen worden gemeten zonder tijdrovende verdunningen
  • Dus slechts één cuvet vereist voor de meeste concentraties
De afmetingen van de cel zijn gelijk aan een standaardcuvet voor gebruik in de meeste spectrofotometers.