VWR® Q Path® MicroStar II, Cassettes in dispenser
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
720-2382EA 248 EUR
720-2382 720-2383 720-2384 720-2385 720-2386 720-2387 720-2388 720-2389 720-2390
VWR® Q Path® MicroStar II, Cassettes in dispenser
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
Acetaal-polymeer. Geschikt voor het vasthouden en identificeren van weefselmonsters in verwerkings, inbeddings- en sectioneringsprocedures. Bestand tegen alle veelgebruikte histologische solventen. Cassettes met tape (= rek) voor Leica- en Sakura-cassetteprinters en los wegwerpdeksel, geleverd in rekken met 40 cassettes.
  • Kleine opening voor filtratie van vloeistoffen
  • Met scharnier en afzonderlijk deksel
  • Schrijfveld in hoek van 45°