VWR® Q Path® Microtwin, Cassettes in dispenser
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
720-2400EA 284 EUR
720-2400 720-2401 720-2402 720-2403 720-2404 720-2405 720-2406 720-2407 720-2408
VWR® Q Path® Microtwin, Cassettes in dispenser
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
Acetaal-polymeer. Geschikt voor het vasthouden en identificeren van weefselmonsters in verwerkings, inbeddings- en sectioneringsprocedures. Bestand tegen alle veelgebruikte histologische solventen. Cassette met afzonderlijk wegwerpdeksel, geleverd in rekken met 40 cassettes voor Leica- en Sakura-cassetteprinters.
  • Geen biopsiepads, biopsiecapsules of filterpapier nodig
  • Oppervlak van porie: 0,3×0,3 mm²
  • Met scharnier
  • Schrijfveld in hoek van 45°