Vouwcapsules met Versapor®-membraan
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
12116 12117
516-7516EA 250 EUR
516-7516 516-7517
Vouwcapsules met Versapor®-membraan
Filters Membraanfiltercapsules
Deze capsules voor eenmalig gebruik bieden eenvoudige microfiltratie voor laboratoria en processors voor kleine volumes. De geplooide capsules combineren de efficiëntie van een membraanschijffilter met de grotere filtercapaciteit van een geplooid oppervlak.
  • Capsulemembranen zijn afgedicht in de behuizing
  • Kunnen met inlaat boven, beneden of horizontaal worden gebruikt
  • Voor microfiltratie door zwaartekracht kunnen de capsules op een tafel geplaatst worden of aangesloten worden aan kunststof slangen
PC-behuizing, PP-kern, acrylcopolymeer media op een non-woven houder, polyester filterhouder.