ESD veiligheidsschoenen, Abeba® 32247
Leverancier: Abeba
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
32247/36 32247/37 32247/38 32247/40 32247/41 32247/44 32247/45 32247/46 32247/47 32247/48
ABEB32247/36EA 118 EUR
ABEB32247/36 ABEB32247/37 ABEB32247/38 ABEB32247/40 ABEB32247/41 ABEB32247/44 ABEB32247/45 ABEB32247/46 ABEB32247/47 ABEB32247/48
ESD veiligheidsschoenen, Abeba® 32247
Schoenen en laarzen
ESD-schoen gemaakt van velours met ademende textielen inzetstukken, reflecterend materiaal en een brandstofbestendige PU-buitenzool met hoge slipbestendigheid en zelfreinigend profiel.
  • Replaceable acc Wave insole, orthopaedic insoles possible
  • Asymetric heel and Flexzone for a natural bedding and foot movement
  • TPU torsion waist, arch support and high stability
  • Shock-absorbent PU midsole
  • Sanitized® treatment reduces odour and bacterial growth
  • Protective steel toecap (200 J)
  • Scratch resistant coating in heel and toe area
Kleur: Donkerblauw
Certificaten: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S1P, SRC.