Cleanroom doekjes, vochtig, steriel, Sterile TechniSat®
Leverancier: Texwipe
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TX3217 TX3214
115-0314EA 506 EUR
115-0314 115-1777
Cleanroom doekjes, vochtig, steriel, Sterile TechniSat®
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Vochtige cleanroom doekjes
Deze doekjes zijn vervaardigd uit een mix van hydroentangled polyester/cellulose en zijn vooraf bevochtigd met 70% isopropylalcohol en 30% DIW (gefilterd door een 0,2 μm-filter). Elk pakket is gammabestraald tot een 10⁻⁶ Sterility Assurance Level.
  • Vervaardigd uit bindmiddelvrij hydroentangled polyester/cellulose-substraat
  • Buitenzak van de verpakking kan vooraf schoongeveegd worden met alcohol voordat het product wordt binnengebracht in een steriele omgeving
  • Het product bevat een laag gehalte aan extraheerbare stoffen en een lage deeltjesafgifte
  • Ideaal voor het schoonvegen van handschoenen
Ideaal voor het schoonmaken met alcohol in steriele omgevingen in farmaceutische ruimtes voor aseptisch af te vullen, biotechnologiefaciliteiten, microbiologische laboratoria, steriele ruimtes en bereidingslokalen.
Verpakking: Verpakt in hersluitbaar FlexPack.