Inlegzolen, acc Wave, 3553, voor veiligheidsschoenen, Static Control
Leverancier: Abeba
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3553/36 3553/37 3553/38 3553/39 3553/40 3553/41 3553/42 3553/43 3553/44 3553/45 3553/46 3553/47
ABEB3553/36EA 18.3 EUR
ABEB3553/36 ABEB3553/37 ABEB3553/38 ABEB3553/39 ABEB3553/40 ABEB3553/41 ABEB3553/42 ABEB3553/43 ABEB3553/44 ABEB3553/45 ABEB3553/46 ABEB3553/47
Inlegzolen, acc Wave, 3553, voor veiligheidsschoenen, Static Control
Inlegzolen voor schoenen
Antistatische acc Wave (air, climate, comfort) inlegzolen gemaakt van ademende stof.
  • Gunstig effect voor de gewrichten, spieren, ligamenten en wervelkolom
  • Drukabsorberend, klimatiserend en comfortabel
Kleur: Wit/Blauw
Certificaten: EN 61340 (ESD).