ESD-beroepsschoenen, klompen, Dynamic, 37360
Leverancier: Abeba
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
37360/39 37360/35 37360/45 37360/44 37360/43 37360/42 37360/41 37360/40 37360/38 37360/36 37360/37 37360/48 37360/46 37360/47
ABEB37360/39EA 67.6 EUR
ABEB37360/39 ABEB37360/35 ABEB37360/45 ABEB37360/44 ABEB37360/43 ABEB37360/42 ABEB37360/41 ABEB37360/40 ABEB37360/38 ABEB37360/36 ABEB37360/37 ABEB37360/48 ABEB37360/46 ABEB37360/47
ESD-beroepsschoenen, klompen, Dynamic, 37360
Schoenen en laarzen
ESD-klomp met gladde microvezellaag en een onopvouwbaar, verstelbaar hielriempje. De TPU-zool is bestendig tegen brandstof, olie en dierlijke vetten.
  • Vervangbare acc Wave inlegzool; orthopedische inlegzolen mogelijk
  • Sanitized®-behandeling vermindert geuren en bacteriële groei
  • TPU-zool met hoge slipbestendigheid
  • Wasbaar op 30 °C
Kleur: Wit
Certificaten: EN 61340 (ESD); HACCP; DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; OB, FO,E,A, SRC.