Reinigingsmiddelen voor afwasmachines voor glaswerk
Leverancier: SMEG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
DETERLQC2 ACIDGLP2 ACIDGLC2 DETERLQSP2 DETERLIQUIDI2
SMEGDETERLQC2EA 122 EUR
SMEGDETERLQC2 SMEGACIDGLP2 SMEGACIDGLC2 SMEGDETERLQSP2 SMEGDETERLIQUIDI2
Reinigingsmiddelen voor afwasmachines voor glaswerk
Reinigingsmiddelen Detergenten en oppervlaktereinigers
Reinigingsmiddelen ontworpen voor optimalisatie van reinigingsefficiëntie en van de thermische desinfectiefase voor reiniging van laboratoriumglaswerk.
  • For thorough instrument cleaning
  • Alkaline detergents for washing and neutralisers for the neutralisation stage
DETERGLASS
• Universal alkaline powder
• Detergent for automatic washing of laboratory glassware
• Contains sodium hydroxide, sodium metasilicate pentahydrate, sodium triphosphate pentabasic, triclosene sodium dihydrate
• 10 kg pack
DETERLIQUID C2
• Strong universal liquid alkaline detergentMore Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable