VWR®, Digitale thermo-hygrometer
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
620-1951EA 188 EUR
620-1951
VWR®, Digitale thermo-hygrometer
Hygrometers Digitale thermo-hygrometers
Dit draagbare instrument is ontworpen voor het meten van temperatuur en vochtigheid bij de bewaking van airconditioning en omgevingslucht. Het biedt een snelle reactie in EDP-ruimten, galerieën, kantoren, ateliers, opslagruimtes, particuliere gebouwen, broeikassen.
PT1000 en capacitieve polymeersensor (L×Ø: 35×14 mm).
Bestelinformatie: Hygrometer wordt geleverd met een testcertificaat en wordt niet geleverd met een ISO-kalibratiecertificaat. Als een ISO-kalibratiecertificaat vereist is, moet dit tijdens de bestelling worden aangegeven. Als er na levering een kalibratiecertificaat nodig is, moet het apparaat worden teruggestuurd voor kalibratie (d.w.z. het moet opnieuw worden gekalibreerd en voor het certificaat zijn extra kosten verbonden).
Leveringsinformatie: Supplied with 9 V IEC 6F22 battery with low battery warning in cardboard box and test certificate.