DNA transfection reagents for protein production, FectoPRO®
Leverancier: Polyplus-transfectionTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
De FectoPRO™ Transfection Kit is speciaal ontworpen voor betere transiënte genexpressie (TGE) in suspensie CHO en HEK-293 cellen in verschillende serumvrije media, met lage hoeveelheden DNA (<1 μg/ml van celcultuur).
- Zeer hoge productieopbrengst van eiwitten en antilichamen
- Kosteneffectieve transiënte genexpressie bij gebruik van een kleinere hoeveelheid plasmide DNA
- Compatibel met verschillende expressiemedia en celsystemen van zoogdieren
- In overeenstemming met biomanufacturing richtlijnen
- Reproduceerbare productieopbrengst
Het FectoPRO™-gemedieerde transfectieproces is eenvoudig schaalbaar van een paar millimeter tot enkele liters celcultuur, dit zorgt voor een robuuste, reproduceerbare eiwitproductie. De verhoogde productiviteit en lage vereiste hoeveelheid DNA zorgen ervoor dat FectoPRO een kosteneffectieve oplossing is voor bioproductieprocessen.
Since 1st of September 2021 Polyplus-Tranfection changed product part numbers. Products are remaining the same and the change is only related to the product part number.
New product part numbers have symbol “New”. For duplicated products with symbol “telephone” please be informed that it’s the same product but with previous part number which we will only offer till the end of stock.
Certificaten: Polyplus-transfection® is een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf geworden in 2002. Sindsdien is deze certificering om de drie jaar met succes verlengd.
FectoPRO™ is gegarandeerd vrij van bestanddelen van dierlijke oorsprong en chemisch gedefinieerd. Testen voor systematisch lotbeheer en voor vrijgave worden uitgevoerd voor elk geproduceerd lot. FectoPRO™ transfectiekit ondergaat geavanceerde kwaliteitscontroles: eiwitproductiviteit, levensvatbaarheid van cellen, en volledige steriliteit.
Leveringsinformatie: Elke kit bevat gelijke delen FectoPRO™ Reagent en FectoPRO™ Booster. FectoPRO™ Booster is ook afzonderlijk beschikbaar.