Cleanroom Basis stoelen
Leverancier: bimos
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9145-2571 9142-2571 9146-2571 9143-2571 9140-2571-812 9140-2571-807 91416902525807
139-0582EA 583 EUR
139-0582 139-0580 139-0583 139-0581 BIMO9140-2571-812 BIMO9140-2571-807 BIMO91416902525807
Cleanroom Basis stoelen
Stoelen
Om 'schone' of 'steriele' kamers te creëren, moeten maatregelen geïmplementeerd worden om te voorkomen dat producten en processen verontreinigd geraken. Dit is een sleutelvereiste van de microelektronische sector, de farmaceutische industrie, voor de productie van microsystemen, optica, voor medische technieken en voor de gezondheidszorg. Dat is waarom bimos samengewerkt heeft met industrie- en onderzoeksspecialisten om zijn innovatief bereik aan cleanroom stoelen voor gebruik in extreme omstandigheden, te ontwikkelen.
  • Het gladde, gesloten oppervlak van de zitting en rugleuning voorkomen swirls zelfs wanneer er een constante stroom van lucht door het filtersysteem gaat en de opbouw van deeltjes op de stoel stopt.
  • Het synthetische leer, de synthetische bekleding en stoffering zijn permanent verbonden met behulp van speciale schuim technologie om ervoor te zorgen dat er geen deeltjes kunnen worden losgelaten
  • Geleverd met een briljant geslepen en slijtvast aluminium 5-sterren basis
  • Het basisframe, dat is vervaardigd van gegoten aluminium, is briljant geslepen met geleidende wielen/glijders voor harde vloeren
  • De zitting en rugleuning zijn gemaakt van plastic Verkrijgbaar in 3 versies: Met contact rugleuning, contact rugleuning met kantelbare zitting, en asynchroon mechanisme met gewichtsregeling