Cleanroom doekjes, vochtig, steriel, Sterile PolySat®
Leverancier: Texwipe
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TX3216 TX3213
115-0473EA 510 EUR
115-0473 115-2459
Cleanroom doekjes, vochtig, steriel, Sterile PolySat®
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Vochtige cleanroom doekjes
De doekjes zijn vervaardigd uit 100% meltblown PP-substraat dat vooraf bevochtigd is met 70% isopropyl alcohol en 30% DIW (gefilterd door een 0,2 μm-filter).
  • Gamma irradiated to 10⁻⁶ Sterility Assurance Level to AAMI guidelines
  • Eliminates problems associated with filtration, sterilisation and mixing of alcohol and DI water
  • Packaging allows alcohol wipe down of exterior bag before introduction into sterile suites
  • Soft, versatile wiping substrate
  • Suitable for sterile wiping of production equipment requiring low solvent extractables and low particle