Cleanroom handschoenen, nitril, Nitrilite® 93-311
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
93-311/6.5-7 93-311/7.5-8 93-311/8.5-9 93-311/9.5-10
112-0455EA 357 EUR
112-0455 112-0456 112-1165 112-0461
Cleanroom handschoenen, nitril, Nitrilite® 93-311
Handschoenen
Deze ambidexter siliconenvrije handschoenen zijn geproduceerd in een gecontroleerde omgeving. Ze hebben een uitzonderlijk lage extraheerbaarheid en lage deeltjesafgifte voor een uitstekende productbescherming.
  • Niet-steriel, poedervrij, gestructureerde vingertoppen
  • Vrij van latexproteïnen, wat het risico op allergische reacties voorkomt
  • Uitstekende perforatie- en chemische bestendigheid
  • Optimale elektrische eigenschappen
Geschikt voor cleanrooms Klasse 100, ISO 5 of M3.5.
Ideaal voor een breed gamma industriële sectoren, van elektronica tot lakkerijen in de auto-industrie en biotechnologie.
Zuiverheid: <2400 deeltjes/cm²
Certificaten: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Cat. III; AQL 2,5
Verpakking: 50 handschoenen per polyester zak, 2 polyester zakken per grote polyester zak, 10 grote polyester zakken per karton. 1,000 handschoenen per karton. Alle verpakking en labeling wordt bedrukt met IPA-bestendige inkt. De handschoenen zijn dubbel verpakt voor een superieure verontreinigingscontrole. Verpakt in een cleanroom Klasse 100.