Cleanroom doekjes, BlueSorb® 750
Leverancier: BERKSHIRE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BS750.0909.20 BS750.1212.20 BS750.0404.40
BERKBS750.0909.20EA 939 EUR
BERKBS750.0909.20 BERKBS750.1212.20 BERKBS750.0404.40
Cleanroom doekjes, BlueSorb® 750
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Droge cleanroom doekjes
Deze poetsdoekjes zijn vervaardigd uit een niet-geweven samenstelling van 55% cellulose en 45% polyester geoptimaliseerd met een blauwe kleur. Deze combinatie aan eigenschappen voorziet BlueSorb® 750 van een niveau van reinheid, absorbtievermogen, slijtvastheid en chemische compatibiliteit dat vereist is voor toepassingen op vlak van schoonmaken en controle op het morsen in het algemeen.
  • Uitstekende combinatie van de kracht van synthetisch polyester, en de reinheid met de absorbtiekracht van cellulose
  • De blauwe kleur zorgt voor differentiatie bij het